Documentos Principais
699489
Sigma-Aldrich
6-Chloro-7-deazapurine
97%
Sinônimo(s):
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4ClN3
Número CAS:
Peso molecular:
153.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
188-194 °C
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ncnc2[nH]ccc12
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-5-4-1-2-8-6(4)10-3-9-5/h1-3H,(H,8,9,10)
chave InChI
BPTCCCTWWAUJRK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)