903132
1-(Fluorosulfonyl)-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulfonate
≥95%
Sinônimo(s):
1-(Fluorosulfuryl)-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulfonate, Fluorosulfuryl imidazolium triflate salt, SuFEx-IT
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
pf
64-65 °C
grupo funcional
fluoro
triflate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
F[S](=O)(=O)[n+]1c([n](cc1)C)C.FC(F)(F)[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/C5H8FN2O2S.CHF3O3S/c1-5-7(2)3-4-8(5)11(6,9)10;2-1(3,4)8(5,6)7/h3-4H,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
chave InChI
YAZBWGHMIMMBFC-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Store in dry environment (desiccator advised) at 4 °C.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?