746061
Difluoromethyl 2-pyridyl sulfone
97% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[(Difluoromethyl)sulfonyl]pyridine, Hu Reagent, 2-(Difluoromethylsulfonyl)pyridine, 2-PySO2CF2H
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97% (HPLC)
forma
solid
pf
44-49 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(C1=CC=CC=N1)(C(F)F)=O
InChI
1S/C6H5F2NO2S/c7-6(8)12(10,11)5-3-1-2-4-9-5/h1-4,6H
chave InChI
YRQNSTAWTLXCEZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3