Documentos Principais
435821
Sigma-Aldrich
Potassium fluorosulfate
Sinônimo(s):
Potassium fluorosulfonate
About This Item
Fórmula linear:
FSO3K
Número CAS:
Peso molecular:
138.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Formulário
powder and chunks
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]S(F)(=O)=O
InChI
1S/FHO3S.K/c1-5(2,3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
VXJAYNWISQFORV-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)