Documentos Principais
ALD00038
Sigma-Aldrich
3-(Fluorosulfonyl)benzoic acid
95% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(Fluorosulfonyl)benzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5FO4S
Número CAS:
Peso molecular:
204.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95% (HPLC)
forma
solid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
pf
147-153 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(C1=CC(C(O)=O)=CC=C1)(F)=O
InChI
1S/C7H5FO4S/c8-13(11,12)6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
chave InChI
VWYMBWGOJRULOV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, Sigma-Aldrich now offers a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.