Documentos Principais
ALD00172
Sigma-Aldrich
1,3-Benzenedisulfonyl fluoride
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4F2O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
242.22
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
solid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
pf
37-42 °C
cadeia de caracteres SMILES
FS(C1=CC(S(F)(=O)=O)=CC=C1)(=O)=O
InChI
1S/C6H4F2O4S2/c7-13(9,10)5-2-1-3-6(4-5)14(8,11)12/h1-4H
chave InChI
VCINFPPPNNZOAD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, Sigma-Aldrich now offers a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.