804401
PyFluor
Sinônimo(s):
2-Pyridinesulfonyl Fluoride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4FNO2S
Número CAS:
Peso molecular:
161.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
95% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
29-34 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(C1=CC=CC=N1)(F)=O
InChI
1S/C5H4FNO2S/c6-10(8,9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
chave InChI
FCFXLXGZHDHJLB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-pyridinesulfonyl fluoride can be used for the deoxyfluorination of primary and secondary alcohols in combination with an amidine or guanidine base. In comparison with other common deoxyfluorination reagents, for example, DAST exhibits less elimination side products in direct comparison on certain substrates.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
The prevalence of organofluorine compounds in industry and drug design necessitates the ability to introduce C–F bonds to molecules.