719447
XtalFluor-M®
Sinônimo(s):
Difluoro(morpholino)sulfonium tetrafluoroborate, Difluoro-4-morpholinylsulfonium tetrafluoroborate, Morpho-DAST difluorosulfinium salt, Morpholinodifluorosulfinium tetrafluoroborate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
pf
117-126 °C
grupo funcional
ether
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.F\S(F)=[N+]1/CCOCC1
InChI
1S/C4H8F2NOS.BF4/c5-9(6)7-1-3-8-4-2-7;2-1(3,4)5/h1-4H2;/q+1;-1
chave InChI
SOCYGFRGCVLCSU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Deoxofluorination reagent with a better safety profile, that doesn′t generate corrosive HF which makes it suitable for use in standard borosilicate vessels, and does not react violently with water
Reactant for:
- Preparation of fluorodisaccharides
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
This is an article regarding XtalFluor-E® and XtalFluor-M®: Convenient, Crystalline Deoxofluorination Reagents.