703559
Lanthanum(III) chloride bis(lithium chloride) complex solution
0.6 M in THF
Sinônimo(s):
Lanthanum trichloride lithium chloride complex
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: lanthanum
concentração
0.6 M in THF
16 % (w/w)
densidade
1.05 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Li]Cl.[Li]Cl.Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.La.2Li/h5*1H;;;/q;;;;;+3;2*+1/p-5
chave InChI
YSKOYVQYUJUXCN-UHFFFAOYSA-I
Categorias relacionadas
Aplicação
- Mediates Grignard additions
- Reagent for metal exchange reactions
- Promoter for the addition of organometallic compounds to sterically hindered, enolizable or α,β-unsaturated ketones or imines
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
17 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
While the 1,2-addition of Grignard reagents to ketones is undoubtedly a powerful transformation, oftentimes selectivity issues arising from competitive alpha-deprotonation detract from the use of these reagents.
Transformative reagents for selective metalation, deprotonation and nucleophilic additions have allowed for unprecedented selective converstions to reactive intermediates within a molecule which contains sensative functionalities under mild reactions.