298182
Lanthanum(III) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Lanthanum trichloride
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
AnhydroBeads™
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Impurezas
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
tamanho de partícula
−10 mesh
p.e.
1812 °C (lit.)
pf
860 °C (lit.)
densidade
3.84 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?