Documentos Principais
298298
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Praseodymium trichloride, Praseodymium(3+) chloride, Trichloropraseodymium
About This Item
Fórmula linear:
PrCl3
Número CAS:
Peso molecular:
247.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
anhydrous
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: praseodymium
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
pf
786 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Pr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Pr/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
LHBNLZDGIPPZLL-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
The rare earth elements impact nearly everyone in the world. All of the people living in advanced technological countries and almost all those living in third world countries utilize the rare earths in their everyday living—the car that one drives (gasoline is refined from oil using rare earth catalysts and catalytic converters reduce the polluting emissions from the automotive exhaust), watching the news on TV (the red and green colors in TV screens), the telephones and computers we use to communicate (the permanent magnets in speakers and disc drives), just to name a few examples.