298190
Cerium(III) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.9%
Sinônimo(s):
Cerium trichloride, Cerous chloride
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
AnhydroBeads™
Nível de qualidade
Ensaio
99.9%
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cerium
Impurezas
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
tamanho de partícula
−10 mesh
pf
848 °C (lit.)
densidade
3.97 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ce](Cl)Cl
InChI
1S/Ce.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
chave InChI
VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?