450103
Yttrium(III) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Yttrium trichloride
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
AnhydroBeads™
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
tamanho de partícula
−10 mesh
pf
721 °C (lit.)
densidade
2.67 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Y](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Características e benefícios
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?