Documentos
400610
Sigma-Aldrich
Samarium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.9% trace rare earth metals basis
Sinônimo(s):
Samarium chloride, Samarium trichloride, Samarium(+3) chloride, Trichlorosamarium
About This Item
Fórmula linear:
SmCl3
Número CAS:
Peso molecular:
256.72
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
anhydrous
Ensaio
99.9% trace rare earth metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: samarium
Impurezas
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
pf
686 °C (lit.)
densidade
4.46 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Sm](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sm/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2