217239
Yttrium(III) nitrate tetrahydrate
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Yttrium trinitrate tetrahydrate, Yttrium(3+) trinitrate tetrahydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.999% trace metals basis
forma
powder
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
densidade
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Y+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.4H2O.Y/c3*2-1(3)4;;;;;/h;;;4*1H2;/q3*-1;;;;;+3
chave InChI
XRKAJAPEZSHSLG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting