1.12516
Yttrium(III) nitrate hexahydrate
99+
Sinônimo(s):
Yttrium(III) nitrate hexahydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
3890 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
51.8 °C
solubilidade
2304 g/L
densidade
1.1 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1100 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[Y+3].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Y/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
chave InChI
QBAZWXKSCUESGU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Identity (ICP-OES): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3