450073
Ytterbium(III) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Ytterbium chloride, Ytterbium trichloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
linha de produto
AnhydroBeads™
Ensaio
99.99% trace metals basis
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: ytterbium
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
tamanho de partícula
−10 mesh
pf
875 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Yb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Yb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
CKLHRQNQYIJFFX-UHFFFAOYSA-K
Informações legais
acessório
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The rare earth elements impact nearly everyone in the world. All of the people living in advanced technological countries and almost all those living in third world countries utilize the rare earths in their everyday living—the car that one drives (gasoline is refined from oil using rare earth catalysts and catalytic converters reduce the polluting emissions from the automotive exhaust), watching the news on TV (the red and green colors in TV screens), the telephones and computers we use to communicate (the permanent magnets in speakers and disc drives), just to name a few examples.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
450073-5G | 4061833466162 |
450073-25G | 4061833598337 |