22300
Cerium(III) chloride heptahydrate
purum p.a., ≥98.0% (AT)
Sinônimo(s):
Cerium trichloride heptahydrate, Cerous chloride heptahydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum p.a.
Ensaio
≥98.0% (AT)
forma
crystals
adequação da reação
core: cerium
reagent type: catalyst
densidade
~3.94 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ce](Cl)Cl
InChI
1S/Ce.3ClH.7H2O/h;3*1H;7*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-3
chave InChI
KPZSTOVTJYRDIO-UHFFFAOYSA-K
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3