510696
Niobium(V) chloride
anhydrous, powder, 99.995% trace metals basis
Sinônimo(s):
Niobium pentachloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Ensaio
99.995% trace metals basis
Formulário
powder
Impurezas
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
p.e.
254 °C (lit.)
pf
204.7 °C (lit.)
densidade
2.75 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Nb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
chave InChI
YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Categorias relacionadas
Aplicação
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
In the last two decades, a new method termed solid-state metathesis (SSM) has been developed to synthesize compounds that are often difficult to produce conventionally.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Conteúdo relacionado
We offer a complete line of the highest purity inorganic salts and materials for the micro and nanoelectronics market.