Documentos Principais
1.12285
Sigma-Aldrich
Niobium(V) chloride
98+
Sinônimo(s):
Niobium(V) chloride, Niobium pentachloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cl5Nb
Número CAS:
Peso molecular:
270.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
233-059-8
NACRES:
NA.22
Formulário:
solid
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
205 °C
densidade
2.75 g/cm3
densidade volumétrica
1450 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[Nb](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Nb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
chave InChI
YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Categorias relacionadas
Nota de análise
Identity: passes test
Assay (gravimetrically): ≥ 98.0 %
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1