326356
Niobium(III) chloride 1,2-dimethoxyethane complex
Sinônimo(s):
Niobium trichloride 1,2-dimethoxyethane complex, Trichloro(1,2-dimethoxyethane)niobium
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
concentração
30.6-33.5% (%Nb after ignition to oxide, gravimetric)
pf
230 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Nb](Cl)Cl.COCCOC
InChI
1S/C4H10O2.3ClH.Nb/c1-5-3-4-6-2;;;;/h3-4H2,1-2H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
chave InChI
SBSZUBUHOUKQMN-UHFFFAOYSA-K
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?