Key Documents
GF02895532
Niobium nitride
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99%
Sinônimo(s):
NB546010
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 028-955-32
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4