449830
Lanthanum(III) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Lanthanum trichloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
linha de produto
AnhydroBeads™
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Impurezas
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
tamanho de partícula
−10 mesh
p.e.
1812 °C (lit.)
pf
860 °C (lit.)
densidade
3.84 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
- As a precursor to synthesize carbon fiber/carbon nanotube hybrids.
- As a catalyst along with chloroacetic acid, for the rapid synthesis ofxanthene derivatives.
Informações legais
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
OTV000405-250MG | 4061832290669 |
449830-25G | 4061832323466 |
449830-5G | 4061832323473 |