719439
XtalFluor-E®
Sinônimo(s):
DAST difluorosulfinium salt, (Diethylamino)difluorosulfonium tetrafluoroborate, N,N-Diethyl-S,S-difluorosulfiliminium tetrafluoroborate, N,N-Diethylamino-S,S-difluorosulfinium tetrafluoroborate, N-(Difluoro-λ4-sulfanylidene)-N-ethyl-ethanaminium tetrafluoroborate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
pf
84-87 °C
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.CC\[N+](CC)=S(\F)F
InChI
1S/C4H10F2NS.BF4/c1-3-7(4-2)8(5)6;2-1(3,4)5/h3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
chave InChI
YLNKFQWRRIXZPJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Deoxofluorination reagent with a better safety profile, that doesn′t generate corrosive HF which makes it suitable for use in standard borosilicate vessels, and does not react violently with water
Reactant for:
- Preparation of fluorodisaccharides
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
This is an article regarding XtalFluor-E® and XtalFluor-M®: Convenient, Crystalline Deoxofluorination Reagents.