Documentos Principais
323659
Sigma-Aldrich
1-Fluoropyridinium triflate
99%
Sinônimo(s):
1-Fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5F4NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
247.17
Beilstein:
4222821
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
185-186 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
triflate
cadeia de caracteres SMILES
F[n+]1ccccc1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5FN.CHF3O3S/c6-7-4-2-1-3-5-7;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-5H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
chave InChI
JFZMMCYRTJBQQI-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
General purpose electrophilic fluorinating reagent.
Reactant for:
  • Pd-catalyzed arylation reactions
  • Preparation of small molecule botulinum neurotoxin A endopeptidase inhibitors
  • Fluorination agent
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Aldrichimica Acta, 28, 36-36 (1995)
Development of GSKDevelopment of GSK's reagent guides ? embedding sustainability into reagent selections reagent guides ? embedding sustainability into reagent selection.
Adams JP, et al.
Green Chemistry, 15, 1542-1549 (2013)