439290
2,6-Dichloro-1-fluoropyridinium tetrafluoroborate
97%
Sinônimo(s):
1-Fluoro-2,6-dichloropyridinium tetrafluoroborate, 2,6-Dichloro-1-fluoropyridin-1-ium, 2,6-Dichloro-1-fluoropyridinium tetrafluoroborate(1-), N-Fluoro-2,6-dichloropyridinium tetrafluoroborate, tetrafluoroboranuide
Ensaio
97%
pf
212-215 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.F[n+]1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl2FN.BF4/c6-4-2-1-3-5(7)9(4)8;2-1(3,4)5/h1-3H;/q+1;-1
chave InChI
JVYBYXWHPIEUOT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?