Documentos Principais
900456
Sigma-Aldrich
AlkylFluor
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H36BF5N2
Número CAS:
Peso molecular:
494.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Nível de qualidade
pf
>300 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
[B-](F)(F)(F)F.Fc1[n+](cc[n]1c3c(cccc3C(C)C)C(C)C)c2c(cccc2C(C)C)C(C)C
chave InChI
ZXIKPDSPOFQTLH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
AlkylFluor, a bench-stable salt analogue of PhenoFluor, is a reagent for high-yielding deoxyfluorination of alcohols, including sterically demanding substrates. Insensitive to water and air, AlkylFluor provides convenient access to a broad scope of late-stage fluorinated products as demonstrated by the Ritter Lab.
Suggested reagents to use with AlkylFluor include potassium fluoride (449148) as a fluoride source and 1,4-dioxane (296309) as a solvent.
Informações legais
PhenoFluor is a trademark of SciFluor Life Sciences, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
900456-1G4061826656013
900456-250MG4061833244555