905925
[Pd(terpy)(2-Cl-phen)](BF4)2
≥95%
Sinônimo(s):
Ritter fluorination catalyst
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
pf
>300 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(C=C1)=NC2=C1C=CC3=CC=C[N]([Pd]45[N]6=C(C7=CC=CC=[N]75)C=CC=C6C8=CC=CC=[N]84)=C32
Aplicação
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)