Documentos Principais
ALD00028
Sigma-Aldrich
4-(Bromomethyl)benzenesulfonyl fluoride
97%
Sinônimo(s):
4-(Fluorosulfonyl)benzyl bromide, Fluorosulfonylbenzyl bromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6BrFO2S
Número CAS:
Peso molecular:
253.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
solid
Ensaio:
97%
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
pf
80-85 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(C1=CC=C(CBr)C=C1)(F)=O
InChI
1S/C7H6BrFO2S/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11/h1-4H,5H2
chave InChI
WWAPDVQUZYCNCR-UHFFFAOYSA-N
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, Sigma-Aldrich now offers a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.