Documentos Principais
ALD00126
Sigma-Aldrich
[1,1′-Biphenyl]-4-sulfonyl fluoride
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H9FO2S
Número CAS:
Peso molecular:
236.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
pf
75-80 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(C(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2)(F)=O
InChI
1S/C12H9FO2S/c13-16(14,15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
chave InChI
PNFCPDDYELHQKF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
The sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, Sigma-Aldrich now offers a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.