Documentos Principais
ALD00364
Sigma-Aldrich
4-(2-Bromoacetyl)benzenesulfonyl fluoride
95% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6BrFO3S
Peso molecular:
281.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95% (GC)
Formulário
crystals
adequação da reação
reaction type: click chemistry
pf
104-110 °C
densidade
1.705 g/cm3 at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
FS(C1=CC=C(C(CBr)=O)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C8H6BrFO3S/c9-5-8(11)6-1-3-7(4-2-6)14(10,12)13/h1-4H,5H2
chave InChI
RWHNIEOAPNZZGI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)