715026
2,5-Dimethoxybenzene-1,4-dicarboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
2,5-Dimethoxy-1,4-benzenedialdehyde, 2,5-Dimethoxy-1,4-benzenedicarboxaldehyde, 2,5-Dimethoxy-4-formylbenzaldehyde, 2,5-Dimethoxybenzene-1,4-dicarbaldehyde, 2,5-Dimethoxyterephthalaldehyde, 2,5-Dimethoxyterephthaldehyde
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
209-213 °C
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(C=O)c(OC)cc1C=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9-3-8(6-12)10(14-2)4-7(9)5-11/h3-6H,1-2H3
chave InChI
YSIIHTHHMPYKFP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Polymeric Schiff bases using aliphatic or aromatic diamines via polycondensation reaction.
- 1,4-Bis-(α-cyano-4-methoxystyryl)-2,5-dimethoxybenzene using (4-methoxyphenyl)acetonitrile via Knoevenagel reaction in the presence of potassium t-butoxide and tetrabutylammonium hydroxide.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?