Key Documents
D109207
Sigma-Aldrich
2,5-Dihydroxy-1,4-benzenediacetic acid
97%
About This Item
Fórmula linear:
(HO)2C6H2(CH2CO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
226.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
powder or crystals
pf
281-283 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1cc(O)c(CC(O)=O)cc1O
InChI
1S/C10H10O6/c11-7-1-5(3-9(13)14)8(12)2-6(7)4-10(15)16/h1-2,11-12H,3-4H2,(H,13,14)(H,15,16)
chave InChI
MCLKERLHVBEZIW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3