272000
2-Imidazolecarboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
1H-Imidazole-2-carbaldehyde, 2-Formylimidazole, 2-Imidazolecarbaldehyde, 2-Imidazolylformaldehyde, Imidazole-2-formaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
209 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ncc[nH]1
InChI
1S/C4H4N2O/c7-3-4-5-1-2-6-4/h1-3H,(H,5,6)
chave InChI
XYHKNCXZYYTLRG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?