258563
2-Methylpentanal
98%
Sinônimo(s):
2-Methylvaleraldehyde
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.45 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
390 °F
índice de refração
n20/D 1.401 (lit.)
p.e.
119-120 °C (lit.)
densidade
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(C)C=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-6(2)5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
FTZILAQGHINQQR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?