M66951
4-Methyl-1-pentanol
97%
Sinônimo(s):
2-Methyl-5-pentanol, 4-Methyl-1-pentanol, 4-Methylamyl alcohol, Anglamol 6085U, Isohexanol, iso-Hexanol
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.414 (lit.)
p.e.
160-165 °C (lit.)
densidade
0.821 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-6(2)4-3-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
chave InChI
PCWGTDULNUVNBN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?