H2120
Heptaldehyde
95%
Sinônimo(s):
1-Heptanal, Aldehyde C7, Enanthaldehyde, Oenanthaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.413 (lit.)
p.e.
153 °C (lit.)
pf
−43 °C (lit.)
densidade
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC=O
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h7H,2-6H2,1H3
chave InChI
FXHGMKSSBGDXIY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?