E29109
2-Ethylhexanal
96%
Sinônimo(s):
2-Ethylcapronaldehyde
Ensaio
96%
forma
liquid
Impurezas
<4% 2-ethylhexanoic acid
índice de refração
n20/D 1.415 (lit.)
pb
55 °C/13.5 mmHg (lit.)
densidade
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/C8H16O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h7-8H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
LGYNIFWIKSEESD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A reductant in the Mukaiyama epoxidation of cis-cyclooctene.
- A reactant in the Horner-Wadsworth-Emmons reaction to synthesize cis-α,β-unsaturated amides.
- A starting material to synthesize 2-ethylhexanoic acid using manganese(II) acetate as a catalyst.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
44 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?