Documentos Principais
W315109
Sigma-Aldrich
2-Etil-1-hexanol
≥99%, FG
Sinônimo(s):
Álcool iso-octílico
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
130.23
Número FEMA:
3151
Beilstein:
1719280
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11763
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
2.082
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
densidade de vapor
4.49 (vs air)
pressão de vapor
0.2 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
550 °F
Lim. expl.
0.88 %, 104 °F
9.7 %, 113 °F
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
p.e.
183-186 °C (lit.)
pf
−76 °C (lit.)
densidade
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
fresh; oily; citrus; floral; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)CO
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
chave InChI
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Foi relatado que o 2-etil-1-hexanol presente no ar de espaços internos é um possível agente causador da síndrome de edifício doente e do desenvolvimento de sintomas de asma.
Aplicação
  • Transportadores do hormônio da tireoide em um modelo de células placentárias humanas.: Este estudo investiga o papel do ácido 2-amino-2-norbornano carboxílico no transporte de hormônios tireoidianos em células placentárias, oferecendo percepções que poderiam melhorar a compreensão do desenvolvimento fetal e da saúde materna (Chen et al., 2022).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Two sensitive sick-building syndrome patients possibly responding to p-dichlorobenzene and 2-Ethyl-1-hexanol: Case Report.
Kondo F, et al.
Journal of Health Science, 53(1), 119-123 (2007)
Asthma symptoms in relation to measured building dampness in upper concrete floor construction, and 2-ethyl-1-hexanol in indoor air.
Norback D, et al.
The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease : the Official Journal of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, 4(11), 1016-1025 (2000)
2-Ethyl-1-hexanol in indoor air as a possible cause of sick building symptoms.
Kamijima M, et al.
Journal of Occupational Health, 44(3), 186-191 (2002)
Adam R Grochowalski et al.
Biodegradation, 18(3), 283-293 (2006-11-03)
The biodegradation of plasticizers has been previously shown to result in the accumulation of metabolites that are more toxic than the initial compound. The present work shows that the pattern of degradation of di-2-ethylhexyl adipate by Bacillus subtilis can be
D Fragiadakis et al.
The Journal of chemical physics, 132(14), 144505-144505 (2010-04-22)
The dielectric spectra of most simple liquids are characterized by two relaxation processes: (i) the alpha-process, an intense, broad non-Debye relaxation with a non-Arrhenius temperature dependence and (ii) a beta process, evident mainly below the glass transition and having nearly