W278220
Nonanal
natural, ≥98%, FG
Sinônimo(s):
Aldehyde C9, Nonyl aldehyde, Pelargonaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
botanical
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
pressão de vapor
~0.26 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥98%
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
pb
93 °C/23 mmHg (lit.)
densidade
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
fatty; fresh; green; waxy; citrus
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCC=O
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h9H,2-8H2,1H3
chave InChI
GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?