Documentos Principais
W321206
Sigma-Aldrich
trans,trans-2,4-Nonadienal
≥89%, FG
Sinônimo(s):
(E,E)-2,4-nonadienal, trans,trans-2,4-nonadiene aldehyde
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3CH=CHCH=CHCHO
Número CAS:
Peso molecular:
138.21
Número FEMA:
3212
Número CE:
Conselho da Europa nº:
732
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
5.194
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
≥89%
índice de refração
n20/D 1.5207 (lit.)
p.e.
97-98 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fatty; green; melon; floral
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)\C([H])=C([H])\C([H])=C(/[H])CCCC
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h5-9H,2-4H2,1H3/b6-5+,8-7+
chave InChI
ZHHYXNZJDGDGPJ-BSWSSELBSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Odor at 1.0%
Taste at 2 ppm
Outras notas
Natural occurrence: Avocado, Brazil nut, caviar, cooked beef, chicken and pork, cooked lamb/mutton, fish, milk and roasted peanut.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 58-58 (2005)
Pascal Fuchsmann et al.
Journal of chromatography. A, 1601, 60-70 (2019-06-11)
Headspace in-tube extraction (HS-ITEX) and solid phase microextraction (HS-SPME) sampling, followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), are widely used to analyze volatile compounds in various food matrices. While the extraction efficiency of volatile compounds from foodstuffs is crucial for obtaining
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W321206-1KG-K4061837846274
W321206-25G-K4061837846281
W321206-SAMPLE
W321206-SAMPLE-K4061837846298
W321206-100G
W321206-100G-K4061837846267
W321206-1KG
W321206-25G