Documentos Principais
27002-U
Supelco
Frascos, tampa de rosca Thermoset verde-esmeralda com revestimento de PTFE, pré-montados, embalagem com 100 unidades
volume 7 mL, amber glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, thread for 15-425
Sinônimo(s):
PK100 7ML AMBER VIAL,SCREW TOP, SOLID CAP W/PTFE LINER
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Características
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
17 mm × 60 mm
volume
7 mL
conector
thread for 15-425
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)