27470-U
Vials, screw top with solid cap with aluminum liner, preassembled, pkg of 100
volume 7 mL, amber glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, thread for 15-425
Sinônimo(s):
PK100 7ML AMBER S/T VIAL, SOLID CAP W/ALUMINUM LINER
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
aluminum liner
amber glass vial
black phenolic solid cap
Características
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
17 mm × 60 mm
volume
7 mL
conector
thread for 15-425
Categorias relacionadas
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)