27152
Tampa de rosca, parte superior sólida com revestimento em PTFE, embalagem com 100
green melamine resin solid cap, F217/PTFE liner, for use with 7 mL vial with 15-425 thread
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
F217/PTFE liner
green melamine resin solid cap
tamanho
15-425
Características
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
49 °C temp. limit
conector
thread for 15-425
compatibilidade
for use with 7 mL vial with 15-425 thread
Descrição geral
As tampas plásticas Thermoset verdes com revestimento de PTFE F-217 são conhecidas por oferecer a mais ampla gama de compatibilidade química e por serem as tampas de plástico mais tolerantes à temperatura. A cor verde identifica facilmente o sistema de revestimento de PTFE. Os revestimentos de PTFE com fundo de espuma F-217 resistem ao ataque de praticamente todos os compostos químicos em temperatura ambiente e proporciona resiliência contra odores e impacto para uma vedação hermética, com uma baixa taxa de transmissão de umidade. O F-217 tem um núcleo de espuma de baixa densidade entre duas camadas sólidas de LDPE (polietileno de baixa densidade). Alguns usos dessas tampas revestidas com F-217/PTFE incluem amostras laboratoriais analíticas, compostos químicos de alta pureza, solventes ácidos fortes, amostras ambientais, produtos farmacêuticos e reagentes para diagnóstico.
Aplicação
Amber vials fitted with PTFE-lined screw caps may be used to store soil sample extracts at -20 °C under nitrogen, in an experimental study demonstrating usage of lignin-degrading fungi for bioaugmentation, as a viable solid-phase treatment option, for the remediation of pentachlorophenol (PCP) contaminated-soils.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Solid-phase treatment of a pentachlorophenol-contaminated soil using lignin-degrading fungi.
Environmental Science & Technology, 27 (12), 2566-2571 (1993)