27230-U
Aluminum crimp seal (without septum), silver aluminum
open center, diam. × opening 20 mm × 9.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Produtos recomendados
Materiais
silver aluminum
Características
open center
embalagem
pkg of 100 ea
D.E.
20 mm
diâmetro × abertura
20 mm × 9.5 mm
conector
thread for 20 mm
compatibilidade
for use with 20 mm crimp seal vial
Categorias relacionadas
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)