Key Documents
27229
Supelco
Vedações de encaixe com septos de PTFE/silicone
silver aluminum seal, open center, diam. × total thickness × PTFE thickness 20 mm × 3.2 mm × 2 mil, white PTFE/silicone, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
silver aluminum seal
white PTFE/silicone
Características
open center
embalagem
pkg of 100 ea
D.E.
20 mm
diâmetro × espessura total × espessura de PTFE
20 mm × 3.2 mm × 2 mil
conector
thread for 20 mm
compatibilidade
for use with 20 mm crimp top vial
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Andrea Pastore et al.
Talanta, 219, 121251-121251 (2020-09-06)
A pH colorimetric sensor array (CSA) with fast response time (<1 min) using only one acid-base indicator, Bromothymol Blue (BB), was prepared and characterized by modulating the amount, C, of the surfactant Hexadecyltrimethylammonium p-toluenesulfonate between 0 and 0.3725 gCTApTs/gprecursor with a