27455-U
Vedações de encaixe com septos de PTFE/silicone
silver aluminum seal, pressure release open center
, PTFE/silicone, diam. × total thickness × PTFE thickness 20 mm × 2.5 mm × 5 mil, pkg of 100 ea
Sinônimo(s):
PK100 20MM PRESSURE RELEASE SEAL,PTFE/SILICONE LINER
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE/silicone
silver aluminum seal
embalagem
pkg of 100 ea
diâmetro × espessura total × espessura de PTFE
20 mm × 2.5 mm × 5 mil
compatibilidade
for use with 20 mm crimp top vial
for use with 6mL, 10mL, 20mL headspace vials
Categorias relacionadas
Descrição geral
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)