Documentos Principais
27454-U
Supelco
Crimp seals with PTFE/rubber septa
seal diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm,
pressure release open center
, PTFE/rubber septum, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
PTFE/rubber septum
silver aluminum seal
embalagem
pkg of 100 ea
diâmetro da vedação × espessura
20 mm × 3.0 mm
compatibilidade
for use with 20mm crimp top vial
for use with 6mL, 10mL, 20mL headspace vials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)