Z114243
Hand-operated aluminum cap crimper
O.D. 20 mm
Sinônimo(s):
Manual Cap Crimping Tool
About This Item
Produtos recomendados
D.E.
20 mm
Descrição geral
- Used to attach aluminum seals to bottles and vials with a crimp/serum finish
- Cushioned ergonomic handle reduces hand fatigue
- Labeled for quick size identification
- Polished crimping jaws provide consistent sealing
- 2 year warranty
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)