Key Documents
Z292044
Supelco
Open-top style aluminum caps
open center, 9.5 mm opening, For autosampler headspace analysis, pkg of 1000 ea
Sinônimo(s):
Aluminum crimp seal (without septum), silver aluminum
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
silver aluminum
Características
open center 9.5 mm opening
embalagem
pkg of 1000 ea
Diâmetro
20 mm
compatibilidade
for use with 20 mm crimp seal vial
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3